Documentos Principais
309095
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
99%
Sinônimo(s):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
263.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
99%
cadeia de caracteres SMILES
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
chave InChI
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)