Documentos Principais
308684
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic trifluoromethanesulfonic anhydride, Trifluoroacetyl triflate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.784,00
R$ 1.784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.784,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3COCF3
Número CAS:
Peso molecular:
246.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.784,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
pressão de vapor
400 mmHg ( 21.1 °C)
Ensaio
90%
Formulário
liquid
p.e.
62-63 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O4S/c4-2(5,6)1(10)13-14(11,12)3(7,8)9
chave InChI
FWJGTOABGBFQNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Trifluoroacetic acid, anhydride with trifluoromethanesulfonic acid may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4156-4156 (1987)