Documentos Principais
308552
Sigma-Aldrich
5,5-Dibromobarbituric acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Br2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
285.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
240-242 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H2Br2N2O3/c5-4(6)1(9)7-3(11)8-2(4)10/h(H2,7,8,9,10,11)
chave InChI
AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5,5-Dibromobarbituric acid was used in the synthesis of condensed pteridine system by undergoing condensation with 4,5-diamino-pyrimidines in the presence of pyridine[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
THE REACTION OF 5, 5-DIHALOBARBITURIC ACIDS WITH PYRIDINE1, 2.
The Journal of Organic Chemistry, 20(2), 264-270 (1955)