Documentos Principais
308390
Sigma-Aldrich
Potassium molybdate
98%
Sinônimo(s):
Dipotassiummolybdate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2MoO4
Número CAS:
Peso molecular:
238.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
chave InChI
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)