307882
(R)-(−)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
≥95%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
189-191 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
chave InChI
DTHMTBUWTGVEFG-DDWIOCJRSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3