Documentos Principais
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
201.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
200 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
chave InChI
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)