Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.6207 (lit.)
pb
168-170 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCc1cccc(CS)c1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
JSNABGZJVWSNOB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter