This product is currently supplied as 5 grams.
269093
1,3-Benzenedithiol
99%
Sinônimo(s):
Benzene-1,3-dithiol, 1,3-Dimercaptobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
p.e.
128-129 °C/16 mmHg (lit.)
pf
24-25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SC1=CC(S)=CC=C1
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
chave InChI
ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Is the quantity 5 gallons or 5 grams?
1 answer-