Documentos Principais
30695
Sigma-Aldrich
Chloro-decyl-dimethylsilane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Decyl-dimethyl-chlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H27ClSi
Número CAS:
Peso molecular:
234.88
Beilstein:
2322585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.441
p.e.
98 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(2,3)13/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
ZLZGHBNDPINFKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
278.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)