246859
Chloro(dimethyl)octylsilane
97%
Sinônimo(s):
Dimethyloctylchlorosilane, Octyldimethylchlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
222-225 °C (lit.)
densidade
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H23ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-12(2,3)11/h4-10H2,1-3H3
chave InChI
DBKNGKYVNBJWHL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)