305979
2-Hydroxymethyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
155-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC(=O)C=C(CO)C1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-6(10)2-5(4-9)8(7)11/h2-3,9H,4H2,1H3
chave InChI
PXEBZHWTQGYVCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3