Key Documents
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-Camphorsultam
98%
Sinônimo(s):
(+)-10,2-Camphorsultam, (+)-exo-10,2-Bornanesultam, (1R,5S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, L-2,10-Camphorsultam
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
215.31
Beilstein:
4675755
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
pf
185-187 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
chave InChI
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)