305405
Octadecyl isocyanate
≥90%
Sinônimo(s):
1-Isocyanatooctadecane, 1-Octadecyl isocyanate, ODI, Stearyl isocyanate, n-Octadecyl isocyanate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 154 °C)
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
pb
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
pf
15-16 °C (lit.)
densidade
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
chave InChI
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- surface of cellulose nanocrystals to promote interfacial filler/matrix interactions
- poly (2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) films, to investigate in vitro hemocompatibility assay using freshly drawn human whole blood
- cellulose nanocrystals (or whiskers) and microfibrillated cellulose (MFC)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup