Documentos Principais
305111
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 390,00
R$ 390,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 390,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4OCH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
235.51
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 390,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
165-170 °C/22 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OCCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
chave InChI
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gregory J Baker et al.
Cell systems, 11(3), 272-285 (2020-09-09)
Accurately profiling systemic immune responses to cancer initiation and progression is necessary for understanding tumor surveillance and, ultimately, improving therapy. Here, we describe the SYLARAS software tool (systemic lymphoid architecture response assessment) and a dataset collected with SYLARAS that describes