Documentos Principais
304093
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H3F
Número CAS:
Peso molecular:
253.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
216 °C (lit.)
pf
33-36 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The Suzuki-Miyaura reaction of 1,4-dibromo-2-fluorobenzene with arylboronic acids yields fluorinated para-terphenyls.[1]
Aplicação
1,4-Dibromo-2-fluorobenzene was used in preparation of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
One-pot synthesis of fluorinated terphenyls by site-selective Suzuki-Miyaura reactions of 1, 4-dibromo-2-fluorobenzene.
Sharif M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2810-2812 (2010)
M Levitus et al.
The Journal of organic chemistry, 66(9), 3188-3195 (2001-04-28)
Crystals of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene 4 have a rich packing structure with four distinct molecules in the unit cell. A complex hydrogen bonding network results in the formation of cofacial trimers, cofacial dimers, and monomers within the same unit cell. Given a