304042
2-Methyl-2-butene solution
2.0 M in THF
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.4 (vs air)
pressão de vapor
14.34 psi ( 55 °C)
3.96 psi ( 20 °C)
Formulário
liquid
concentração
2.0 M in THF
densidade
0.835 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
chave InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?