Documentos
303550
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexanal
95%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
densidade
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
chave InChI
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5,5-Trimethylhexanal was used in preparation of gem-dithiols via reaction with hydrogen sulfide.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
gem-Dithiols1.
Cairns TL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(16), 3982-3989 (1952)