Documentos Principais
290424
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenylacetic acid
95%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 379,00
R$ 379,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 379,00
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 379,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
FKCRTRYQHZHXES-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of 2,2-dimethyl-4-(2,5-difluorophenyl)-5-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-3(2H)-furanone[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of 2,2-Dimethyl-4- (2,5-difluorophenyl) -5- [4- (aminosulfonyl) phenyl] -3 (2H) -furanone.
Ocean W.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 44(2), 138-140 (2013)