8.14068
Tetrapropylammonium hydroxide
(40% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
N,N,N-tripropyl-1-propanaminium hydroxide, Tetra-n-propylammonium hydroxide
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
p.e.
102 °C/1013 hPa
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.998 - 1.010
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3