About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)OH
Número CAS:
Peso molecular:
191.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
89 °C/1 mmHg (lit.)
pf
43-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H
chave InChI
MEYRABVEYCFHHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-4-fluorophenol was used in preparation of 4,4-difluoro-2-bromo-cyclohexadienone and 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Metal-free oxidative fluorination of phenols with [18F]fluoride.
Zhanghua Gao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(27), 6733-6737 (2012-05-29)
Tsutomu Akama et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(6), 1680-1683 (2013-02-16)
A series of novel 6-(aminomethylphenoxy)benzoxaborole analogs was synthesized for the investigation of the structure-activity relationship of the inhibition of TNF-alpha, IL-1beta, and IL-6, from lipopolysaccharide stimulated peripheral blood mononuclear cells. Compounds 9d and 9e showed potent activity against all three