Documentos Principais
30178
Sigma-Aldrich
D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Beilstein:
5763077
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (AT)
atividade óptica
[α]20/D −1.4±0.3°, c = 2% in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
chave InChI
WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)