Documentos Principais
8.51015
Sigma-Aldrich
Dde-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Dde-OH, 2-Acetyldimedone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H14O3/c1-6(11)9-7(12)4-10(2,3)5-8(9)13/h12H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
DIJDAMFZOHSRID-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent for the introduction of the Dde protecting group [1,2,3,4].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] B. W. Bycroft, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 778.
[2] I. A. Nash, et al. (1996) Tetrahedron Lett., 37, 2625.
[3] F. Berst, et al. (2000) Tetrahedron Lett., 41, 6649.
[4] A. N. Acharaya, et al. (2001) J. Comb. Chem., 3, 612.
Ligação
Replaces: 01-63-0033
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC(012A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3