301566
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
120-121 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(C(O)=O)C1(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5(6(9)10)8(7,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,10)
chave InChI
SFHVXKNMCGSLAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?