Documentos Principais
299936
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromofluorene
90%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 516,00
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 516,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10BrN
Número CAS:
Peso molecular:
260.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 516,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
powder
pf
148-149 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc-2c(Cc3cc(Br)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H10BrN/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,15H2
chave InChI
RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Spectral characteristics of inclusion complexation of 2-amino-7-bromofluorene in aqueous β-cyclodextrin solution were evaluated.[1] Fluorescence quenching of 2-amino-7-bromofluorene by chloromethanes (CH2Cl2, CHCl3, CCl4) in various solvents was studied.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fluorescence quenching of 2-amino-7-bromofluorene by chloromethanes-static and dynamic model for CCl4 quenching in polar solvents.
Radha N and Swaminathan M.
J. Chem. Res. (M), 2001(12), 503-504 (2001)
I V Muthu Vijayan Enoch et al.
Journal of fluorescence, 14(6), 751-756 (2005-01-15)
Spectral characteristics of 2-amino-7-bromofluorene (2ABF) have been studied in aqueous beta-cyclodextrin (beta-CDx) solution. Enhancement in the fluorescence intensity of the neutral from of 2ABF was observed due to the formation of 1:1 complex with beta-CDx. The formation of this complex