Documentos Principais
300098
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-9-fluorenone
96%
Sinônimo(s):
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one, 2,7-Dibromofluorenone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 860,00
25 G
R$ 4.039,00
R$ 860,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 860,00
25 G
R$ 4.039,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H6Br2O
Número CAS:
Peso molecular:
337.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 860,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
pf
203-205 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Br2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
chave InChI
CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,7-Dibromo-9-fluorenone was used in preparation of :
  • 2,7-poly(spiro[4′,4′-dioctyl-2′,6′-dioxocyclohexane-1′,9-fluorene]), precursor polymer for the synthesis of 2,7-poly(9-fluorenone)[1]
  • 2,7-dibromo-9-(2-methylpyridin-5-yl)fluoren-9-ol[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient White-Electrophosphorescent Devices Based on a Single Polyfluorene Copolymer.
Wu F-I, et al.
Advances in Functional Materials, 17(7), 1085-1092 (2007)
A precursor route to 2, 7-poly (9-fluorenone).
Uckert F, et al.
Macromolecules, 32(14), 4519-4524 (1999)
Guang-Wei Zhang et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 22368-22379 (2013-11-16)
Supramolecular luminescence stems from non-covalent exciton behaviors of active π-segments in supramolecular entities or aggregates via intermolecular forces. Herein, a π-conjugated oligofluorenol, containing self-complementary double hydrogen bonds, was synthesized using Suzuki coupling as a supramolecular semiconductor. Terfluorenol-based random supramolecular polymers