Documentos
298727
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
91-93 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1C(C)CC(O)=CC1=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-14-10(13)9-6(2)4-7(11)5-8(9)12/h5-6,9,11H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
GABAYOQGPJPKDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Determination of mass spectral and fragmentation pattern of some centrally-acting 1, 3-cyclohexandione derivatives.
Ogunleye DS.
Nigerian Journal of Pharmaceutical Research, 3(1), 72-81 (2005)