Documentos Principais
912727
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-iPr-BIDIME
Sinônimo(s):
(2R,3R)-3-(Tert-butyl)-4-(2,6-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.806,00
R$ 2.806,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.806,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H29O3P
Número CAS:
Peso molecular:
372.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 2.806,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder and chunks
Nível de qualidade
pureza óptica
ee: ≥99% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P1([C@@H](Oc2c1c(ccc2)c3c(cccc3OC)OC)C(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H29O3P/c1-14(2)21-25-18-13-8-10-15(20(18)26(21)22(3,4)5)19-16(23-6)11-9-12-17(19)24-7/h8-14,21H,1-7H3/t21-,26?/m1/s1
chave InChI
AVUPKIFOTAYCAC-OSMGYRLQSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
(2R,3R)-iPr-BIDIME is a P-chiral monophosphorus ligand used for the transition metal-catalyzed asymmetric Suzuki-Miyaura and hydroboration reactions.
Informações legais
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Guangqing Xu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(2), 570-573 (2013-10-24)
Efficient asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reactions are employed for the first time in total syntheses of chiral biaryl natural products korupensamine A and B in combination with an effective diastereoselective hydrogenation, allowing ultimately a concise and stereoselective synthesis of michellamine B.
Naifu Hu et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6746-6749 (2015-05-06)
The rhodium-catalyzed asymmetric hydroboration of α-arylenamides with BI-DIME as the chiral ligand and (Bpin)2 as the reagent yields for the first time a series of α-amino tertiary boronic esters in good yields and excellent enantioselectivities (up to 99% ee).