Documentos Principais
297933
Sigma-Aldrich
(3aS,7aS)-(+)-Hexahydro-3a-hydroxy-7a-methyl-1,5-indandione
97%
Sinônimo(s):
Hajos-Parrish diketone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
2447128
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]19/D +55°, c = 1 in chloroform
pf
116-118 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC(=O)C[C@@]1(O)CCC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9-4-2-7(11)6-10(9,13)5-3-8(9)12/h13H,2-6H2,1H3/t9-,10+/m1/s1
chave InChI
PUHCDQVSBDIJTM-ZJUUUORDSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)