Documentos Principais
297763
Sigma-Aldrich
4-Pyridazinecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
244.2 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H,8,9)
chave InChI
JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Surface electrochemical studies of 4-pyridazinecarboxylic acid adsorbed at Pt(111) surfaces by electron energy-loss and Auger spectroscopy has been reported[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multinitrogen heteroaromatics studied at Pt (111) surfaces by EELS, Auger spectroscopy, and electrochemistry: pyrazine, pyrimidine, pyridazine, 1, 3, 5-triazine, and their carboxylic acid derivatives.
Chaffins SA, et al.
Langmuir, 6(7), 1273-1281 (1990)