Documentos Principais
297712
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(CF3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
240.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
p.e.
81-84 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
chave InChI
YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of:
  • 2,5-dibromo-(trifluoromethyl)benzene and 2-bromo-5-iodo-(trifluoromethyl)benzene[1]
  • AUY954, an aminocarboxylate analog of FTY720, a low nanomolar, monoselective agonist of the sphingosine-1-phosphate receptor[2]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shifeng Pan et al.
Chemistry & biology, 13(11), 1227-1234 (2006-11-23)
FTY720 is an immunomodulator with demonstrated efficacy in a phase II trial of relapsing multiple sclerosis. FTY720-phosphate, the active metabolite generated upon phosphorylation in vivo, acts as a potent agonist on four of the five known sphingosine-1-phosphate (S1P(1)) receptors. AUY954
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)