Documentos Principais
263397
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
97%
Sinônimo(s):
1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
307.03
Beilstein:
656506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
densidade
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
chave InChI
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide has been used:
  • as derivatization reagent in detection of uracil in DNA by GC and negative chemical ionization mass spectrometry
  • in enantioselective synthesis of non-peptidic neurokinin NK1 receptor antagonist, L-733,060
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stereoselective synthesis of L-733,060.
Bhaskar G and Venkateswara Rao B.
Tetrahedron Letters, 44(5), 915-917 (2003)
B C Blount et al.
Analytical biochemistry, 219(2), 195-200 (1994-06-01)
A sensitive method using gas chromatography and negative chemical ionization mass spectrometry for the detection of uracil in DNA is described. Uracil DNA glycosylase is used to specifically cleave uracil from DNA. Once removed, uracil is derivatized with 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide