Documentos Principais
296635
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-DL-glutamic anhydride
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9NO5
Número CAS:
Peso molecular:
259.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
197-201 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2
chave InChI
ICDLEMPZXFCQEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)