295086
trans-2-Butene
≥99%
Sinônimo(s):
β-trans-Butylene, (2E)-2-Butene, (E)-2-Butene, 2-trans-Butene, 2-trans-Butylene, E-Butene, trans-1,2-Dimethylethylene, trans-2-Butylene, trans-Butene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
2575 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
615 °F
Lim. expl.
9.7 %
pb
1 °C (lit.)
pf
−105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC=CC
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves