Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
146 °C/90 mmHg (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)NC
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(6)5-2/h3H2,1-2H3,(H,5,6)
chave InChI
QJQAMHYHNCADNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter