Documentos Principais
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinônimo(s):
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
239.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
69 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
chave InChI
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)