Documentos Principais
290149
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
95%
Sinônimo(s):
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
307.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
densidade
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
chave InChI
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)