Ensaio
97%
Impurezas
≤3%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
174 °C (lit.)
densidade
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(C=O)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-3H
chave InChI
NLAVHUUABUFSIG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup