Documentos
289280
Sigma-Aldrich
Rubidium sulfate
99.8% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sulfuric acid, dirubidium salt
About This Item
Fórmula linear:
Rb2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
267.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.8% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidade
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3