Documentos Principais
287814
Sigma-Aldrich
Martius Yellow sodium salt monohydrate
new
98%
Sinônimo(s):
2,4-Dinitro-1-naphthol sodium salt, Manchester Yellow
About This Item
Fórmula linear:
(O2N)2C10H5ONa·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
274.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 0.1%
λmax
432 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[O-]c1c(cc([N+]([O-])=O)c2ccccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H6N2O5.Na.H2O/c13-10-7-4-2-1-3-6(7)8(11(14)15)5-9(10)12(16)17;;/h1-5,13H;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
RLGNEISTZRRZND-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)