Unfortunately, the solubility of this product is not determined.
51560
Heptacosane
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
n-Heptacosane
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
270 °C/15 mmHg (lit.)
pf
58-60 °C (lit.)
58-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
chave InChI
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
in which solvent heptacosane is soluble
1 answer-