Key Documents
283878
Sigma-Aldrich
D-Fructose 2,6-diphosphate sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12Na2O12P2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
384.08 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Impurezas
≤1% methyl alcohol
<0.5% fructose 1,6-diphosphate and fructose 6-phosphate.
3% ethyl alcohol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)