Documentos Principais
283363
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-nitrotoluene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)F
Número CAS:
Peso molecular:
155.13
Beilstein:
2502584
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
97-98 °C/3 mmHg (lit.)
pf
52-55 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Fluoro-4-nitrotoluene has been used in the preparation of IκB kinase (IKK) inhibitor, BMS [N1-(1,8-dimethylimidazo[1,2-a]quinolin-4-yl)-ethane-1,2-diamine].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tomoko Hayashi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(47), 18619-18624 (2007-11-16)
3-Hydroxyanthranilic acid (HAA), a compound generated during tryptophan metabolism initiated by indoleamine 2,3-dioxygenase, is known to induce T cell death, but its molecular target is not known. Here we report that HAA inhibits NF-kappaB activation upon T cell antigen receptor