Documentos Principais
282391
Sigma-Aldrich
Methylsulfamic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3NHSO3H
Número CAS:
Peso molecular:
111.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
191 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO3S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H3,(H,3,4,5)
chave InChI
MYMDOKBFMTVEGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methylsulfamic acid has been used in the preparation of nitroaroyl- or nitroarylsulphonyl-sulphamic acids via condensation reaction with certain nitroaroyl and nitroarylsulphonyl chlorides[1].
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aroyl-and arylsulphonyl-sulphamic acids.
<BIG>Beech WF. </BIG>
J. Chem. Soc. Sect. C, 3, 515-516 (1970)
Akifumi Kogame et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 47(3), 255-266 (2016-05-27)
1. Following oral administration of [