281905
o-Tolylhydrazine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
2-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
petroleum ether: slightly soluble (cold)
water: very slightly soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccccc1NN
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
chave InChI
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves