Documentos Principais
T40401
Sigma-Aldrich
m-Tolylhydrazine hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
3-Methylphenylhydrazine hydrochloride
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.781,00
R$ 1.781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.781,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
158.63
Beilstein:
3563995
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.781,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
184-194 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1cccc(NN)c1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
chave InChI
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)