Documentos Principais
281123
Sigma-Aldrich
Dimethylethylsilane
98%
Sinônimo(s):
Ethyldimethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2SiH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
88.22
Beilstein:
1730881
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
6.05 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.378 (lit.)
p.e.
44-46 °C (lit.)
densidade
0.668 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[SiH](C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
QGBMSFLTRRZTGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dimethylethylsilane can be used as:
  • A reducing agent in the ligand-free carbon-sulfur bond cleavage reaction.[1]
  • A promoter in cycloisomerization of 1,6-dienes using palladium catalyst.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Development, synthetic scope, and mechanistic studies of the palladium-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1, 6-dienes in the presence of silane
Kisanga P and Widenhoefer RA
Journal of the American Chemical Society, 122(41), 10017-10026 (2000)
Nekane Barbero et al.
Organic letters, 14(3), 796-799 (2012-01-20)
A catalytic reductive cleavage of C(sp(2))- and C(sp(3))-SMe bonds under ligandless conditions is presented. The method is characterized by its wide scope and high chemoselectivity profile including challenging substrate combinations, allowing the design of orthogonal and site-selectivity approaches.