para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15N
Número CAS:
Peso molecular:
113.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-161-6
Beilstein/REAXYS Number:
102643
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H2,1H3
InChI key
HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Synthesis of multiprotected kanosamine
Selective acylation in peptide synthesis[1]
Reagent for:
Stereoselective aldol condensation reactions for synthesis of β-lactam antibiotics
Diastereoselective synthesis of aldols
Crossed Claisen ester condensation
Synthesis of multiprotected kanosamine
Selective acylation in peptide synthesis[1]
Reagent for:
Stereoselective aldol condensation reactions for synthesis of β-lactam antibiotics
Diastereoselective synthesis of aldols
Crossed Claisen ester condensation
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?