Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
pb
104-106 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CN=C=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-8-5(7)3-6-4-9/h2-3H2,1H3
chave InChI
IYPSSPPKMLXXRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- fused pyrimidines
- ethyl (3-substituted 5-thioxo-1,2,4-triazolin-4-yl)acetates via addition-cyclization reaction with carboxylic acid hydrazides in the presence of sodium ethoxide
- 3-O-amino-2-thiohydantoins
- quinazoline, benzothienopyrimidine and benzofuropyrimidine
- thiazolo[5,4-d]thiazole
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?