Documentos Principais
277991
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
Sinônimo(s):
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
About This Item
Fórmula linear:
Pd
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
5 wt. % loading
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for the hydrogenation, the Rosenmund reduction.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bold, G.; Steiner, H. et al.
Helvetica Chimica Acta, 73, 405-405 (1990)