277924
4,4′-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pb
289 °C/40 mmHg (lit.)
pf
155-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H44O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h14-17,30-31H,13H2,1-12H3
chave InChI
MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1